3-Methylsalicylaldehyde 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Hydroxy-3-methylbenzaldehyde
398540010 398540050
ACRO398540010EA 42.8 EUR
ACRO398540010 ACRO398540050
3-Methylsalicylaldehyde 98%
3-Methylsalicylaldehyde
Formula: C₈H₈O₂
MW: 136,1479 g/mol
Pto. Ebullición: 203…205 °C (730 mmHg)
Densidad: 1,134 g/cm³
Pto. de inflamación: 87 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00040798
Núm. CAS: 824-42-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to yellow to orange Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5620 to 1.5650 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %