Alcohol 4-cloro-2-metoxibencilico 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
398560010 398560050
ACRO398560010EA 36.5 EUR
ACRO398560010 ACRO398560050
Alcohol 4-cloro-2-metoxibencilico 97%
Alcohol 4-cloro-2-metoxibencilico
Formula: C₈H₉ClO₂
Pto. de fusión: 47 °C
Pto. de inflamación: 110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02683547
Núm. CAS: 90296-27-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to cream Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 47 to 51 °C
GC ≥96.0 %