5-Bromoindole-2-carboxylic acid 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 5-Bromo-1H-indole-2-carboxylic acid
398650010 398650050 398652500
ACRO398650010EA 117 EUR
ACRO398650010 ACRO398650050 ACRO398652500
5-Bromoindole-2-carboxylic acid 98%
5-Bromoindole-2-carboxylic acid
Formula: C₉H₆BrNO₂
MW: 240,06 g/mol
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00022705
Núm. CAS: 7254-19-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %