Tetrakis(acetonitrile)copper(I) tetrafluoroborate
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Copper(I) tetra(acetonitrile) tetrafluoroborate, Tetrakis(acetonitrile)copper(I) tetrafluoroborate
398760010 398760050
ACRO398760010EA 36.2 EUR
ACRO398760010 ACRO398760050
Tetrakis(acetonitrile)copper(I) tetrafluoroborate
Tetrakis(acetonitrile)copper(I) tetrafluoroborate
Formula: C₈H₁₂BCuF₄N₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09265110
Núm. CAS: 15418-29-8
UN: 1759
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Complexometric 19.5 to 20.5 % Cu