5-Bromo-2-cloroanísol 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
398900050 398900250
ACRO398900050EA 132 EUR
ACRO398900050 ACRO398900250
5-Bromo-2-cloroanísol 98%
5-Bromo-2-cloroanísol
Formula: C₇H₆BrClO
MW: 221.48 g/mol
Pto. Ebullición: 240…245 °C (748 mmHg)
Pto. de fusión: 27…28 °C
Densidad: 1.631 g/cm³
Pto. de inflamación: 113 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00078659
Núm. CAS: 16817-43-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid or low melting solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %