Ethyl (4-bromobenzoyl)acetate 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: ethyl 3-(4-bromophenyl)-3-oxopropanoate, 3-(4-bromophenyl)-3-oxo-propionic acid ethyl ester, Benzenepropanoic acid, 4-bromo-beta-oxo-, ethyl ester
399160010 399160050
ACRO399160010EA 113 EUR
ACRO399160010 ACRO399160050
Ethyl (4-bromobenzoyl)acetate 95%
Ethyl (4-bromobenzoyl)acetate
Formula: C₁₁H₁₁BrO₃
MW: 271.11 g/mol
Pto. Ebullición: 268…269 °C (760 mmHg)
Densidad: 1.432 g/cm³
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00231243
Núm. CAS: 26510-95-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥94 %