O-tert-Butylhydroxylamine hydrochloride 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
399680010 399680050
ACRO399680010EA 130 EUR
ACRO399680010 ACRO399680050
O-tert-Butylhydroxylamine hydrochloride 99%
O-tert-Butylhydroxylamine hydrochloride
Formula: C₄H₁₂ClNO
Pto. de fusión: 155 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00043272
Núm. CAS: 39684-28-1
UN: 1325
ADR: 4.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light yellow Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric 98.5 to 101.5 %