Isobutanol, extra seco 99+%, AcroSeal®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Alcohol isobutílico, 2-Metil-1-propanol
398950010 398951000
398950010.EA 269 EUR
398950010. 398951000.
Isobutanol, extra seco 99+%, AcroSeal®
Isobutanol
Formula: (CH₃)₂CHCH₂OH
MW: 74.12 g/mol
Pto. Ebullición: 108 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –108 °C
Densidad: 0.8 g/cm³
Pto. de inflamación: 28 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004740
Núm. CAS: 78-83-1
UN: 1212
ADR: 3 III
Índice Merck: 13,05148
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=de7c83a107c7a71fa54ed2b1bbdfb78617fe3f67&vid=df3ce90fc7ae8dafb7fabe31b244825735325030&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.005 %
GC ≥99.0 %
Residue after evaporation ≤0.001 %