1-Butanol, dry_extra 99+%, AcroSeal®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Alcohol n-butilico, n-Butanol
398960010 398961000
398960010.EA 188 EUR
398960010. 398961000.
1-Butanol, dry_extra 99+%, AcroSeal®
1-Butanol
Formula: H₃C(CH₂)₂CH₂OH
MW: 74.12 g/mol
Pto. Ebullición: 117.6 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –89 °C
Densidad: 0.81 g/cm³
Pto. de inflamación: 35 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002964
Núm. CAS: 71-36-3
UN: 1120
ADR: 3 III
Índice Merck: 13,01539
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e9395eeb6150a74222da52460f53cedeccd93442&vid=fd8352a556914c5be7213c576355a88e130d1a7b&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.005 %
GC ≥99.0 %
Residue after evaporation ≤0.001 %