4-Fluoro-2-metoxifenol 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
398990010 398990050
ACRO398990010EA 30.1 EUR
ACRO398990010 ACRO398990050
4-Fluoro-2-metoxifenol 97%
4-Fluoro-2-metoxifenol
Formula: C₇H₇FO₂
Pto. Ebullición: 195 °C (760 mmHg)
Densidad: 1,247 g/cm³
Pto. de inflamación: 101 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00070797
Núm. CAS: 450-93-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5160 to 1.5180 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %