4-Iodo-2-metoxibenzoato de metilo 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 5-Iodo-2-(methoxycarbonyl)anisole, Methyl 4-iodo-2-methoxybenzoate, 4-Iodo-2-methoxybenzoic acid methyl ester, Methyl-4-iodo-2-methoxybenzoate, Methyl 4-iodo-o-anisate, Methyl 3-iodo-4-methoxybenzoate
399090050 399090250
ACRO399090050EA 57.1 EUR
ACRO399090050 ACRO399090250
4-Iodo-2-metoxibenzoato de metilo 98%
4-Iodo-2-metoxibenzoato de metilo
Formula: C₉H₉IO₃
MW: 292,07 g/mol
Pto. de fusión: 93…95 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00052925
Núm. CAS: 35387-93-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 91 to 95 °C
GC ≥97.5 %