4-Benzyloxy-1-butanol 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-(Benzyloxy)butan-1-ol, 1-Butanol, 4-(phenylmethoxy)-, 4-benzyloxy-butan-1-ol, 4-benzyloxybutanol
399120050 399120250
ACRO399120050EA 59.2 EUR
ACRO399120050 ACRO399120250
4-Benzyloxy-1-butanol 97%
4-Benzyloxy-1-butanol
Formula: C₁₁H₁₆O₂
MW: 180,247 g/mol
Pto. Ebullición: 216…256 °C (760 mmHg)
Densidad: 1,026 g/cm³
Pto. de inflamación: 109 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00155211
Núm. CAS: 4541-14-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5120 to 1.5140 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %