((3-Bromopropoxy)methyl)benzene 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: Benzyl 3-bromopropyl ether, 3-bromopropylbenzyl ether
399130010 399130100
ACRO399130010EA 46.2 EUR
ACRO399130010 ACRO399130100
((3-Bromopropoxy)methyl)benzene 98%
((3-Bromopropoxy)methyl)benzene
Formula: C₁₀H₁₃BrO
MW: 229,117 g/mol
Pto. Ebullición: 130…132 °C (8 mmHg)
Densidad: 1,298 g/cm³
Pto. de inflamación: 113 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00134570
Núm. CAS: 54314-84-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5300 to 1.5330 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %