Methyl-3-hydroxy-4-methoxybenzoate 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: Methyl 3-hydroxy-4-methoxybenzoate, Methyl isovanillate
399260010 399260050
ACRO399260010EA 47.3 EUR
ACRO399260010 ACRO399260050
Methyl-3-hydroxy-4-methoxybenzoate 98%
Methyl-3-hydroxy-4-methoxybenzoate
Formula: C₉H₁₀O₄
MW: 182,1733 g/mol
Pto. de fusión: 64…67 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01321262
Núm. CAS: 6702-50-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Off-white to brown Crystalline powder or solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 62 to 67 °C
GC ≥97.5 %