(1S,4R)-(+)-4-Acetoxy-2-cyclopentene-1-ol 99% estabilizado
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos: (1S,4R)-cis-4-Acetoxy-2-cyclopenten-1-ol, (1R,4S)-4-hydroxycyclopent-2-enyl acetate, (1R,3S)-(+)-4-Cyclopentene-1,3-diol 1-acetate
399340010 399340050
ACRO399340010EA 254 EUR
ACRO399340010 ACRO399340050
(1S,4R)-(+)-4-Acetoxy-2-cyclopentene-1-ol 99% estabilizado
(1S,4R)-(+)-4-Acetoxy-2-cyclopentene-1-ol
Formula: C₇H₁₀O₃
MW: 142,154 g/mol
Pto. de fusión: 43 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00078933
Núm. CAS: 60410-16-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light yellow Solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 49 to 53 °C
GC ≥98.5 %
Specific optical rotation +67° to +69° (20 °C, 589 nm) (c=2.3, CHCl3)