L(+)-allo-Isoleucina 99%, 99% ee
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos: (2S,3R)-(+)-allo-Isoleucina
399490010 399491000
ACRO399490010EA 958 EUR
ACRO399490010 ACRO399491000
L(+)-allo-Isoleucina 99%, 99% ee
L(+)-allo-Isoleucina
Formula: H₃CCH₂CH(CH₃)CH(NH₂)COOH
MW: 131,17 g/mol
Pto. de fusión: 285 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00066446
Núm. CAS: 1509-34-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
NMR consistent with structure
Enantiomeric excess ≥98.5 % (HPLC)
Specific optical rotation +35° to +39° (20°C, 589 nm) (C=5, 1N HCl)