1-Boc-piperidine-3-carboxylic acid 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
399580050
399580250
ACRO399580050EA
43.3
EUR
ACRO399580050
ACRO399580250
1-Boc-piperidine-3-carboxylic acid 98%
1-Boc-piperidine-3-carboxylic acid
Formula:
C₁₁H₁₉NO₄ Pto. de fusión: 159…160 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00673775 Núm. CAS: 84358-12-3 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 159 to 162 °C |
Titration with NaOH | ≥97.5 % |