Pyridazine-4-carboxylic acid 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Pyridazinecarboxylic acid
399630010 399630050
ACRO399630010EA 85.1 EUR
ACRO399630010 ACRO399630050
Pyridazine-4-carboxylic acid 95%
Pyridazine-4-carboxylic acid
Formula: C₅H₄N₂O₂
Pto. de fusión: 244,2 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011576
Núm. CAS: 50681-25-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Off-white to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥94 %