Dibenzyl diisopropylphosphoramidite 90+%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: Dibenzyl N,N-diisopropylphosphoramidite
399640050 399640250
ACRO399640050EA 101 EUR
ACRO399640050 ACRO399640250
Dibenzyl diisopropylphosphoramidite 90+%
Dibenzyl diisopropylphosphoramidite
Formula: C₂₀H₂₈NO₂P
MW: 345,43 g/mol
Densidad: 1,028 g/cm³
Pto. de inflamación: 69 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00191988
Núm. CAS: 108549-23-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear to hazy colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥90.0 %