3-Chloro-2,4(3H,5H)-furandione 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-Chlorotetronic Acid, 3-Chlorofuran-2,4(3H,5H)-dione, 3-Chlorotetrahydrofuran-2,4-dione, 3-Chloro-4-hydroxy-2(5H)-furanone
399650100 399650500
ACRO399650100EA 44.6 EUR
ACRO399650100 ACRO399650500
3-Chloro-2,4(3H,5H)-furandione 97%
3-Chloro-2,4(3H,5H)-furandione
Formula: C₄H₃ClO₃
MW: 134,52 g/mol
Pto. de fusión: 208 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00134273
Núm. CAS: 4971-55-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %