3-(tert-Butoxycarbonylamino)-1-propanol 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 3-(Boc-amino)-1-propanol, N-(3-Hydroxypropyl)carbamic Acid tert-Butyl Ester, Boc-β-Ala-ol, 3-(BOC-amino)-1-propanol, tert-Butyl N-(3-Hydroxypropyl)carbamate
399800100 399800500
ACRO399800100EA 66.4 EUR
ACRO399800100 ACRO399800500
3-(tert-Butoxycarbonylamino)-1-propanol 97%
3-(tert-Butoxycarbonylamino)-1-propanol
Formula: C₈H₁₇NO₃
Densidad: 1,025 g/cm³
Pto. de inflamación: 109 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00191883
Núm. CAS: 58885-58-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %