4-Bromo-m-anísidina 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Bromo-3-metoxianilina, 4-Bromo-3-anísidina
399810010 399810050
ACRO399810010EA 40.4 EUR
ACRO399810010 ACRO399810050
4-Bromo-m-anísidina 97%
4-Bromo-m-anísidina
Formula: C₇H₈BrNO
MW: 202.05 g/mol
Pto. de fusión: 96…100 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD05664063
Núm. CAS: 19056-40-7
UN: 2811
ADR: 6.1 III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 95 to 100 °C
GC ≥96.0 %