3-Nitrosalicylic acid 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
399820010 399820050
ACRO399820010EA 35.9 EUR
ACRO399820010 ACRO399820050
3-Nitrosalicylic acid 98%
3-Nitrosalicylic acid
Formula: C₇H₅NO₅
Pto. de fusión: 142…147 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00024240
Núm. CAS: 85-38-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %