3-Bromo-1-(trimethylsilyl)-1-propyne 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
399840010 399840050
ACRO399840010EA 49.4 EUR
ACRO399840010 ACRO399840050
3-Bromo-1-(trimethylsilyl)-1-propyne 97%
3-Bromo-1-(trimethylsilyl)-1-propyne
Formula: C₆H₁₁BrSi
Pto. Ebullición: 44…45 °C (2 mmHg)
Densidad: 1,351 g/cm³
Pto. de inflamación: 62 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00134460
Núm. CAS: 38002-45-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4820 to 1.4840 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %