2-Bromo-5-formilpiridina 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 6-Bromonicotinaldehyde, 2-Bromopyridine-5-carbaldehyde, 2-Bromopyridine-5-carboxaldehyde, 6-Bromo-3-pyridinecarboxaldehyde
399850010 399850050 399850250
ACRO399850010EA 72.2 EUR
ACRO399850010 ACRO399850050 ACRO399850250
2-Bromo-5-formilpiridina 95%
2-Bromo-5-formilpiridina
Formula: C₆H₄BrNO
MW: 186.01 g/mol
Pto. de fusión: 104…110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04115419
Núm. CAS: 149806-06-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 98 to 108 °C
GC ≥94 %