N-Succinimidyl Acrylate 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
400300050 400300010 400300250
ACRO400300050EA 446 EUR
ACRO400300050 ACRO400300010 ACRO400300250
N-Succinimidyl Acrylate 99%
N-Succinimidyl Acrylate
Formula: C₇H₇NO₄
Pto. de fusión: 69 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00078261
Núm. CAS: 38862-24-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to yellow Powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Titration with TBAH ≥98.5 %
GC ≥98.5 %