Ácido 8-anilinonaftaleno-1-sulfónico 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
401210050 401210250 401211000
ACRO401210050EA 63.3 EUR
ACRO401210050 ACRO401210250 ACRO401211000
Ácido 8-anilinonaftaleno-1-sulfónico 98%
Ácido 8-anilinonaftaleno-1-sulfónico
Formula: C₁₆H₁₃NO₃S
Pto. de fusión: 183…183,5 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003998
Núm. CAS: 82-76-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Dark green to brown to black Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
GC ≥97.5 %