Antrona 95%, puro
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Anthracen-9(10H)-one
401360250 401361000 401365000
ACRO401360250EA 103 EUR
ACRO401360250 ACRO401361000 ACRO401365000
Antrona 95%, puro
Antrona
Formula: C₁₄H₁₀O
Pto. Ebullición: 721 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 152…157 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001187
Núm. CAS: 90-44-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Yellow to beige Crystalline powder or needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 155 to 161 °C
GC ≥94 %