Aceite de maíz
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
405430025 405435000
ACRO405430025EA 195 EUR
ACRO405430025 ACRO405435000
Aceite de maíz
Aceite de maíz
Pto. de fusión: -10 °C
Densidad: 0,92 g/cm³
Pto. de inflamación: >200 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00130865
Núm. CAS: 8001-30-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear yellow Oily liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4730 to 1.4760 (20°C, 589 nm)
Acid value ≤0.5 mg KOH/g
Peroxide value ≤5 meq O2/kg