2,5-Dicloro-p-benzoquinona 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
406730050 406730250
ACRO406730050EA 95.6 EUR
ACRO406730050 ACRO406730250
2,5-Dicloro-p-benzoquinona 98%
2,5-Dicloro-p-benzoquinona
Formula: C₆H₂Cl₂O₂
Pto. de fusión: 159…161 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00041736
Núm. CAS: 615-93-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Yellow to orange Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 159 to 164 °C
GC ≥97.5 %