β-Ciclodextrina 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos: Caraway, Cycloheptaamylose, β-Cyclodextrin, Cyclomaltoheptaose, Schardinger β-Dextrin, Betadex
406000250 406001000 406005000
ACRO406000250EA 44.9 EUR
ACRO406000250 ACRO406001000 ACRO406005000
β-Ciclodextrina 98%
β-Ciclodextrina
Formula: C₄₂H₇₀O₃₅
MW: 1134,98 g/mol
Pto. de fusión: 310 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00078139
Núm. CAS: 7585-39-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤14 % (105°C, 8 hrs)
HPLC ≥97.5 % (ELSD)
Specific optical rotation +159° to +165° (20°C, 589 nm) (c=1.5, H2O) (on dry substance)