Ciclohexanona 99+% ACS
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Pimelic Ketone
406090010 406090025 406092500
406090010.EA 87.6 EUR
406090010. 406090025. 406092500.
Ciclohexanona 99+% ACS
Ciclohexanona
Formula: C₆H₁₀(=O)
MW: 98.14 g/mol
Pto. Ebullición: 155 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –47 °C
Densidad: 0.947 g/cm³
Pto. de inflamación: 43 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001625
Núm. CAS: 108-94-1
UN: 1915
ADR: 3 III
Índice Merck: 13,02755
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b8701dac7edb70a452483cd4f1bd716ca29ba9aa&vid=0360daffe7606174162954ba58a6ba2b78e28dfb&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear viscous liquid
Water ≤0.05 %
GC ≥99.0 %
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.05 %