Diclorometano 99.9% estabilizado, AcroSeal® para bioquímica
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Estabilización: Estabilizado con amileno ∼ 50 ppm
406910010 406910025
406910010.EA 69.9 EUR
406910010. 406910025.
Diclorometano 99.9% estabilizado, AcroSeal® para bioquímica
Diclorometano
Formula: CH₂Cl₂
Pto. Ebullición: 39…40 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –97 °C
Densidad: 1,325 g/cm³
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000881
Núm. CAS: 75-09-2
UN: 1593
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bea1f8abe149a925f126e308d8aaee3a107495c9&vid=1a50c1b5a88f4f946c811d278fe40566f022efb4&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.02 %
GC ≥99.85 %
UV at 235 nm A: ≤1.0
Color scale ≤10 APHA
Stabilizer Approx. 50 ppm Amylene
Residue after evaporation ≤0.001 %
Acidity ≤0.0002 meq/g
Alkalinity ≤0.0002 meq/g