Imidazolidin-2-ona, anhidro 96%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
412270010
412270250
412272500
ACRO412270010EA
356
EUR
ACRO412270010
ACRO412270250
ACRO412272500
Imidazolidin-2-ona, anhidro 96%
Imidazolidin-2-ona
Formula:
C₃H₆N₂O Pto. Ebullición: 187 °C (10Torr) Pto. de fusión: 131,4…132.4 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00005257 Núm. CAS: 120-93-4 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to light yellow Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥95.0 % |
GC | ≥99.75 % |
UV | at 255 nm A: ≤1.0 |
Color scale | ≤10 APHA |
Specific gravity | (20°C) 0.900 to 0.904 |
Residue after evaporation | ≤0.0002 % |
Acidity | ≤0.0008 meq/g |