Alcohol isoamílico 99%, AcroSeal® para bioquímica
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 3-Metil-1-butanol
412720025 412721000 412720010
412720025.EA 319 EUR
412720025. 412721000. 412720010.
Alcohol isoamílico 99%, AcroSeal® para bioquímica
Alcohol isoamílico
Formula: (CH₃)₂CHCH₂CH₂OH
MW: 88.15 g/mol
Pto. Ebullición: 130 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –70 °C
Densidad: 0.8 g/cm³
Pto. de inflamación: 45 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002934
Núm. CAS: 123-51-3
UN: 1105
ADR: 3 III
Índice Merck: 13,05214
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cd7b89cc1890b5d4b2083195c30c0d1047c32e9a&vid=170c60e26c7b4edab6e0686f91d04e676da16e6d&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4050 to 1.4070 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.5 %
GC ≥98.5 %
UV at 280 nm A: ≤0.1
Color scale ≤20 APHA