Isopropyl bromoacetate 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
412810250 412811000
ACRO412810250EA 110 EUR
ACRO412810250 ACRO412811000
Isopropyl bromoacetate 97%
Isopropyl bromoacetate
Formula: C₅H₉BrO₂
Pto. Ebullición: 59…61 °C (10 mmHg)
Densidad: 1,399 g/cm³
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009886
Núm. CAS: 29921-57-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4440 to 1.4460 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %