Bromuro de magnesio, anhidro 98%, puro
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
413390010 413390050
ACRO413390010EA 25.2 EUR
ACRO413390010 ACRO413390050
Bromuro de magnesio, anhidro 98%, puro
Bromuro de magnesio
Formula: Br₂Mg
MW: 184.11 g/mol
Pto. de fusión: 711 °C
Densidad: 3.72
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011105
Núm. CAS: 7789-48-2
Índice Merck: 12,05695
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to grey Powder or chunks
Titration Argentometric 97.5 to 102.5 %
Refractive index 1.5680 to 1.5700 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %