2-Metil-2-buteno 90% balance 2-Methyl-1-butene
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Trimethylethylene, Isoamylene, Isopentene
414090010 414090025 414092500
ACRO414090010EA 397 EUR
ACRO414090010 ACRO414090025 ACRO414092500
2-Metil-2-buteno 90% balance 2-Methyl-1-butene
2-Metil-2-buteno
Formula: C₅H₁₀
MW: 70.13 g/mol
Pto. Ebullición: 35…38 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –134 °C
Densidad: 0.66 g/cm³
Pto. de inflamación: –45 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009276
Núm. CAS: 513-35-9
UN: 2460
ADR: 3 II
Índice Merck: 12,00649
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥88 % (Balance mainly 2-methyl-1-butene)
Titration with NaOH 96.0 to 104.0 %