Methyl-4,4-dimethyl-3-oxovalerate 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: Pivaloylacetic Acid Methyl Ester, 4,4-Dimethyl-3-oxovaleric Acid Methyl Ester, Methyl 4,4-dimethyl-3-oxopentanoate, Methyl Pivaloylacetate
414190010 414190100
ACRO414190010EA 23.8 EUR
ACRO414190010 ACRO414190100
Methyl-4,4-dimethyl-3-oxovalerate 98%
Methyl-4,4-dimethyl-3-oxovalerate
Formula: C₈H₁₄O₃
MW: 158,20 g/mol
Pto. Ebullición: 67…70 °C (13 mmHg)
Densidad: 0,98 g/cm³
Pto. de inflamación: 78 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008847
Núm. CAS: 55107-14-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %
HPLC ≥97.5 %