Methyl-1,2,4-triazole-3-carboxylate 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
415000050
415000250
ACRO415000050EA
41.3
EUR
ACRO415000050
ACRO415000250
Methyl-1,2,4-triazole-3-carboxylate 98%
Methyl-1,2,4-triazole-3-carboxylate
Formula:
C₄H₅N₃O₂ Pto. de fusión: 190…191 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00135989 Núm. CAS: 4928-88-5 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White Powder and/or flakes |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 185 to 193 °C |
HPLC | ≥97.5 % |