Potasio cloruro para bioquímica
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
418200025 418205000
ACRO418200025EA 226 EUR
ACRO418200025 ACRO418205000
Potasio cloruro para bioquímica
Potasio cloruro
Formula: KCl
Pto. Ebullición: 1420 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 770 °C
Densidad: 1,98 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011360
Núm. CAS: 7447-40-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder or crystals
Titration Argentometric ≥99.0 %
Solubility (1 M in water) Clear colorless
UV at 280 nm A: ≤0.05
pH 5.5 to 8.0 (5 % in water)
Iron (Fe) ≤0.0005 %
Magnesium (Mg) ≤0.001 %
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm