Potasio peryodato ACS
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
418291000 418295000
ACRO418291000EA 105 EUR
ACRO418291000 ACRO418295000
Potasio peryodato ACS
Potasio peryodato
Formula: KlO₄
Pto. de fusión: 582 °C
Densidad: 3,62 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011407
Núm. CAS: 7790-21-8
UN: 1479
ADR: 5.1,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder
Titration with Na2S2O3 99.8 to 100.3 % (dried basis)
Other halogens (as Cl) ≤0.01 %
Manganese (Mn) ≤1 ppm