Casein sodium salt
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
419491000 419495000
ACRO419491000EA 24 EUR
ACRO419491000 ACRO419495000
Casein sodium salt
Proteínas y Péptidos
  • Infrared spectrum: Conforms
  • Water: ≤6%
  • Protein: ≥92% (F= N×6,38) on dry substance
  • Ash: ≤4,5% (825 °C)