Sodio yoduro, anhidro ACS
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Hydriodic acid sodium salt, Sodium monoiodide, Ioduril
419570025 419571000 419575000
ACRO419570025EA 902 EUR
ACRO419570025 ACRO419571000 ACRO419575000
Sodio yoduro, anhidro ACS
Sodio yoduro
Formula: NaI
Pto. Ebullición: 1300 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 661 °C
Densidad: 3,66 g/cm³
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003532
Núm. CAS: 7681-82-5
UN: 3077
ADR: 9,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Solid
pH 6.0 to 9.0 (5 % solution at 25.0°C)
Titration with KIO3 ≥99.5 %
Chloride and Bromide ≤0.01 % (as Cl)
Iodate (IO3) ≤3 ppm
Phosphate (PO4) ≤0.001 %
Sulfate (SO4) ≤0.005 %
Barium (Ba) ≤0.002 %
Calcium (Ca) ≤0.002 %
Iron (Fe) ≤5 ppm
Magnesium (Mg) ≤0.001 %
Potassium (K) ≤0.01 %
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
Insoluble matter ≤0.01 %