Ácido p-toluenosulfónico monohidrato ACS
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Ácido tolueno-4-sulfónico monohidrato
421210250 421211000 421215000
ACRO421210250EA 28.8 EUR
ACRO421210250 ACRO421211000 ACRO421215000
Ácido p-toluenosulfónico monohidrato ACS
Ácido p-toluenosulfónico monohidrato
Formula: C₇H₈O₃S·1H₂O
MW: 190.22 g/mol
Pto. de fusión: 100…108 °C
Pto. de inflamación: 180 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00142137
Núm. CAS: 6192-52-5
UN: 2585
ADR: 8 III
Índice Merck: 12,09671
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder or crystals
Water 9.5 to 11.5 %
Sulfated ash ≤0.1 %
Titration with NaOH ≥98.5 %
Clarity of solution (c=20, water) Passes test
Sulfate (SO4) ≤0.3 %
Iron (Fe) ≤0.01 %
Sodium (Na) ≤0.002 %
Heavy metals (as Pb) ≤0.001 %