4-Vinylbenzyl acetate 95% estabilizado
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: (4-ethenylphenyl)methyl acetate, (4-vinylphenyl)methyl acetate, 4-acetoxymethylstyrene
422500050 422500250
ACRO422500050EA 105 EUR
ACRO422500050 ACRO422500250
4-Vinylbenzyl acetate 95% estabilizado
4-Vinylbenzyl acetate
Formula: C₁₁H₁₂O₂
MW: 176.215 g/mol
Pto. Ebullición: 125 °C (12 mmHg)
Densidad: 1.53 g/cm³
Pto. de inflamación: >93 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00078265
Núm. CAS: 1592-12-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear light yellow to light pink Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5355 to 1.5385 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %
Stabilizer 0.1 % hydroquinone