Cobre (II) acetato monohidrato ACS
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Diacetato de cobre monohidrato
423590025 423591000 423595000
ACRO423590025EA 475 EUR
ACRO423590025 ACRO423591000 ACRO423595000
Cobre (II) acetato monohidrato ACS
Cobre (II) acetato monohidrato
Formula: (H₃CCOO)₂Cu·H₂O
MW: 199.65 g/mol
Pto. Ebullición: 240 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 115 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149570
Núm. CAS: 6046-93-1
UN: 3260
ADR: 8 II
Índice Merck: 13,02651
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Blue-green to dark green Solid
Infrared spectrum Conforms
Titration Iodometric 98.0 to 102.0 %
Chloride (Cl) ≤30 ppm
Sulfate (SO4) ≤100 ppm
Calcium (Ca) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤20 ppm
Nickel (Ni) ≤100 ppm
Potassium (K) ≤100 ppm
Sodium (Na) ≤500 ppm
Insoluble matter ≤0.01 %