3,5-Dihidroxibenzaldehído 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
425650010 425650050 425650250
ACRO425650010EA 104 EUR
ACRO425650010 ACRO425650050 ACRO425650250
3,5-Dihidroxibenzaldehído 98%
3,5-Dihidroxibenzaldehído
Formula: C₇H₆O₃
Pto. de fusión: 153…158 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00016611
Núm. CAS: 26153-38-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to grey to tan Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤2 %
HPLC ≥97.5 %