Glioxilato de etilo ∼50% in toluene, grado técnico
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
425760010 425765000
ACRO425760010EA 271 EUR
ACRO425760010 ACRO425765000
Glioxilato de etilo ∼50% in toluene, grado técnico
Glioxilato de etilo
Formula: C₄H₆O₃
Pto. Ebullición: 110 °C (760 mmHg)
Densidad: 1,032 g/cm³
Pto. de inflamación: 7 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00044009
Núm. CAS: 924-44-7
UN: 1294
ADR: 3,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Solution
Titration excess HCl ≥48 % (Aldehyde function)