4-Methyl-1H-imidazole-5-carbaldehyde 99%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Methyl-5-imidazolecarboxaldehyde
425770050 425770250
ACRO425770050EA 81.4 EUR
ACRO425770050 ACRO425770250
4-Methyl-1H-imidazole-5-carbaldehyde 99%
4-Methyl-1H-imidazole-5-carbaldehyde
Formula: C₅H₆N₂O
MW: 110,12 g/mol
Pto. de fusión: 165…166 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00173728
Núm. CAS: 68282-53-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 168 to 170 °C
HPLC ≥98.5 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure